Imprimer
Monochlorure d'iode solution 0.1 M ICl acc. Wijs solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 272 EUR
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
Monochlorure d'iode solution 0.1 M ICl acc. Wijs solution volumétrique, Fluka™
Monochlorure d'iode
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Formule: ClI
Point d'ébullition: 118 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011354
Numéro CAS: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.99 - 1.01