Imprimer
Contact slides SDX, yeasts and moulds, HYCON®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.44017.0020 1.44016.0020
BTSM1.44017.0020EA 233 EUR
BTSM1.44017.0020 BTSM1.44016.0020
Contact slides SDX, yeasts and moulds, HYCON®
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Sabouraud dextrose agar with modified Pharmacopoeia formulation for the determination of yeast and moulds.
Contains neutralisers (Tween® 80, L-a-Phosphatidylcholine) and growth supplements.