Imprimer
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10405.H4 10405.I2
10405.H4EA 254 EUR
10405.H4 10405.I2
Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Tungstène
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈0.009g/m MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Indice Merck: 12,09945