Imprimer
Tungstène ≥99.9% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00525.KG 00525.KI
00525.KGEA 173 EUR
00525.KG 00525.KI
Tungstène ≥99.9% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Tungstène
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈30g/slug MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Indice Merck: 12,09945