Tungstène ≥99.95% (base métaux), en fils, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈0.09g/m
MDL No.: MFCD00011461
Formule:
W Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa) Point de fusion: 3410 °C Densité: 19 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011461 Numéro CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Indice Merck: 12,09945 |