Imprimer
Molybdène ≥99.95% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42360.09 42360.18
42360.09EA 56.8 EUR
42360.09 42360.18
Molybdène ≥99.95% (base métaux), cartouche, Longueur: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.51g/slug MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Poids moléculaire: 95.94 g/mol
Point d'ébullition: 3617
Point de fusion: 2622
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Indice Merck: 12,06317