Imprimer
Molybdène, toile métallique 30 mesh, Ø 0.204 mm (0.008 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40909.FL 40909.HB
40909.FLEA 119 EUR
40909.FL 40909.HB
Molybdène, toile métallique 30 mesh, Ø 0.204 mm (0.008 in)
Molybdène
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Poids moléculaire: 95.94 g/mol
Point d'ébullition: 3617
Point de fusion: 2622
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Indice Merck: 12,06317