Imprimer
Molybdène ≥99.7% (base métaux), en pastilles
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13242.22 13242.36 13242.A3
13242.22EA 74.6 EUR
13242.22 13242.36 13242.A3
Molybdène ≥99.7% (base métaux), en pastilles
Molybdène
Purity: 99.7% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈12.5x18x25mm, Hot Pressed, density ≈8.0g/cm3 MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Poids moléculaire: 95.94 g/mol
Point d'ébullition: 3617
Point de fusion: 2622
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Indice Merck: 12,06317