Imprimer
Molybdène ≥99.95% (base métaux), plaque, Epaisseur: 2.5 mm (0.098 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10047.FI 10047.GH 10047.HP
10047.FIEA 169 EUR
10047.FI 10047.GH 10047.HP
Molybdène ≥99.95% (base métaux), plaque, Epaisseur: 2.5 mm (0.098 in)
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈64g/50x50mm MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Poids moléculaire: 95.94 g/mol
Point d'ébullition: 3617
Point de fusion: 2622
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Indice Merck: 12,06317