Imprimer
Molybdène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10040.G1 10040.G5 10040.G9
10040.G1EA 169 EUR
10040.G1 10040.G5 10040.G9
Molybdène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈32.1g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Indice Merck: 12,06317