Molybdène ≥99.95% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈0.50g/m, Temper: soft
MDL No.: MFCD00003465
Formule:
Mo Poids moléculaire: 95.94 g/mol Point d'ébullition: 3617 Point de fusion: 2622 Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003465 Numéro CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Indice Merck: 12,06317 |