Imprimer
Molybdène ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10033.18 10033.30
10033.18EA 142 EUR
10033.18 10033.30
Molybdène ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈15.2cm/50g MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Indice Merck: 12,06317