Molybdène ≥99.95% (base métaux), tiges, recuit, Ø 3.17 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈0.72g/cm
MDL No.: MFCD00003465
Formule:
Mo Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2622 °C Densité: 10,28 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003465 Numéro CAS: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Indice Merck: 12,06317 |