Imprimer
Molybdène ≥99.95% (base métaux), en poudre -100 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10031.18 10031.30 10031.A1
10031.18EA 67.6 EUR
10031.18 10031.30 10031.A1
Molybdène ≥99.95% (base métaux), en poudre -100 mesh
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Point d'ébullition: 5560 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III