Vanadium ≥99.8% (base métaux), cartouche, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈0.31g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formule:
V Point d'ébullition: 3477 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1896 °C Densité: 6,015 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011453 Numéro CAS: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Indice Merck: 12,10053 |