Imprimer
Vanadium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42224.BS 42224.BW 42224.CB
42224.BSEA 80.6 EUR
42224.BS 42224.BW 42224.CB
Vanadium ≥99.8% (base métaux), en fils, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈10.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Point d'ébullition: 3477 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1896 °C
Densité: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Indice Merck: 12,10053