Imprimer
Vanadium ≥99.7% (base métaux), en grenailles 1-3 mm (0.04-0.12 in) pour dépôt sous vide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39693.09 39693.18 39693.30
39693.09EA 115 EUR
39693.09 39693.18 39693.30
Vanadium ≥99.7% (base métaux), en grenailles 1-3 mm (0.04-0.12 in) pour dépôt sous vide
Vanadium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: For vacuum deposition Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Point d'ébullition: 3477 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1896 °C
Densité: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Indice Merck: 12,10053