Imprimer
Vanadium ≥99.5% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14633.FZ 14633.GU
14633.FZEA 252 EUR
14633.FZ 14633.GU
Vanadium ≥99.5% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈13g/50x150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Point d'ébullition: 3477 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1896 °C
Densité: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Indice Merck: 12,10053