Imprimer
Vanadium ≥99.5% (base métaux), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13996.BQ 13996.BU 13996.BY
13996.BQEA 189 EUR
13996.BQ 13996.BU 13996.BY
Vanadium ≥99.5% (base métaux), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈1.93g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Poids moléculaire: 50.94 g/mol
Point d'ébullition: 3477
Point de fusion: 1896
Densité: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Indice Merck: 12,10053