Imprimer
Vanadium ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
12234.03EA 66 EUR
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
Vanadium ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: Powder Density: 6.11 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Boiling Point: 3000° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Point d'ébullition: 3000 °C
Point de fusion: 1900 °C
Densité: 6,11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II