Imprimer
Tantale (50 ppm Nb) ≥99.98% (base métaux), en poudre, Puratronic® -22 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10753.06 10753.14 10753.22
10753.06EA 72.6 EUR
10753.06 10753.14 10753.22
Tantale (50 ppm Nb) ≥99.98% (base métaux), en poudre, Puratronic® -22 mesh
Tantale
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Densité: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III