Tantale (50 ppm Nb) ≥99.98% (base métaux), en poudre, Puratronic® -100 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Formule:
Ta Densité: 16,6 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011252 Numéro CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |