Imprimer
Tantale, toile métallique 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 383 EUR
43965.GN 43965.GY
Tantale, toile métallique 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantale
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Indice Merck: 12,09223