Imprimer
Tantale ≥99.95% (base métaux), cartouche, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42827.09 42827.18
42827.09EA 117 EUR
42827.09 42827.18
Tantale ≥99.95% (base métaux), cartouche, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tantale
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.83g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Indice Merck: 12,09223