Imprimer
Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40674.G1 40674.G5 40674.G6
40674.G1EA 151 EUR
40674.G1 40674.G5 40674.G6
Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tantale
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.033g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Indice Merck: 12,09223