Imprimer
Tantale ≥99.95% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10353.FI 10353.GH 10353.GW
10353.FIEA 133 EUR
10353.FI 10353.GH 10353.GW
Tantale ≥99.95% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Tantale
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈10.4g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Indice Merck: 12,09223