Tantale ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.81g/m, Temper: soft,
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formule:
Ta Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2996 °C Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011252 Numéro CAS: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Indice Merck: 12,09223 |