Imprimer
Tantale dur ≥99.95% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00331.GE 00331.GU
00331.GEEA 222 EUR
00331.GE 00331.GU
Tantale dur ≥99.95% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Tantale
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈15.8g/75x100mm, Temper: as rolled Appearance: Grey-black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Indice Merck: 12,09223