Niobium ≥99.99% (base métaux sauf Ta), en poudre, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: APS 10 micron
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011126
Formule:
Nb Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011126 Numéro CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 UN: 3089 ADR: 4.1,II |