Imprimer
Niobium ≥99.8% (base métaux), en poudre APS 1-5 µm
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40478.09 40478.22 40478.30
40478.09EA 66.1 EUR
40478.09 40478.22 40478.30
Niobium ≥99.8% (base métaux), en poudre APS 1-5 µm
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Used in high temperature and super alloys of Zn and Ti
Formule: Nb
Poids moléculaire: 92.91 g/mol
Point d'ébullition: 3700
Point de fusion: 2468
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II