Imprimer
Niobium ≥99.8% (base métaux), tiges, dur, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43362.BS 43362.BP
43362.BSEA 440 EUR
43362.BS 43362.BP
Niobium ≥99.8% (base métaux), tiges, dur, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈10.9g/cm, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Poids moléculaire: 92.91 g/mol
Point d'ébullition: 3700
Point de fusion: 2468
Densité: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5