Imprimer
Niobium ≥99.95% (base métaux sauf Ta), cartouche, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42845.09 42845.18
42845.09EA 98 EUR
42845.09 42845.18
Niobium ≥99.95% (base métaux sauf Ta), cartouche, Longueur: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Niobium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
For vapor deposition
Formule: Nb
Poids moléculaire: 92.91 g/mol
Point d'ébullition: 3700
Point de fusion: 2468
Densité: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5