Niobium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.3 mm (0.01 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈12.9g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formule:
Nb Point d'ébullition: 3700 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2468 °C Densité: 8,57 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011126 Numéro CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |