Imprimer
Niobium ≥99.96% (base métaux sauf Ta), en fils, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14335.BU 14335.BY 14335.CC
14335.BUEA 69.5 EUR
14335.BU 14335.BY 14335.CC
Niobium ≥99.96% (base métaux sauf Ta), en fils, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Niobium
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.68g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Point d'ébullition: 3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2468 °C
Densité: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5