Imprimer
Niobium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10261.CR 10261.CS 10261.CT
10261.CREA 73.2 EUR
10261.CR 10261.CS 10261.CT
Niobium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.127 mm (0.005 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈5.44g/5x10cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Poids moléculaire: 92.91 g/mol
Point d'ébullition: 3700
Point de fusion: 2468
Densité: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5