Imprimer
Niobium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10257.FY 10257.GK 10257.HQ
10257.FYEA 159 EUR
10257.FY 10257.GK 10257.HQ
Niobium ≥99.8% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 1.0 mm (0.04 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈42.9g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Point d'ébullition: 3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2468 °C
Densité: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5