Imprimer
Niobium ≥99.8% (base métaux), pièces
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
00241.22 00241.36
00241.22EA 131 EUR
00241.22 00241.36
Niobium ≥99.8% (base métaux), pièces
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Appearance: Grey or silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formule: Nb
Poids moléculaire: 92.91 g/mol
Point d'ébullition: 3700
Point de fusion: 2468
Densité: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011126
Numéro CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5