Titane ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Formule:
Ti Point d'ébullition: 3277 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1677 °C Densité: 4,5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011264 Numéro CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 UN: 2546 ADR: 4.2,II |