Imprimer
Titane ≥99.99% (base métaux), en poudre -325 mesh, déshydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36679.14 36679.22
36679.14EA 278 EUR
36679.14 36679.22
Titane ≥99.99% (base métaux), en poudre -325 mesh, déshydraté
Titane
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1677 °C
Densité: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,II