Imprimer
Titane ≥99.6% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44202.FI 44202.GH 44202.GT
44202.FIEA 168 EUR
44202.FI 44202.GH 44202.GT
Titane ≥99.6% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.05 mm (0.002 in)
Titane
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper:soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Indice Merck: 12,09610