Titane ≥99% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈22.5g/100x100mm
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formule:
Ti Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1660 °C Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011264 Numéro CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Indice Merck: 12,09610 |