Imprimer
Titane ≥99.9% (base métaux), éponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
42459.30 42459.A1 42459.A7
42459.30EA 189 EUR
42459.30 42459.A1 42459.A7
Titane ≥99.9% (base métaux), éponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Titane
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 12,09610