Imprimer
Titane ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
42394.06 42394.14
42394.06EA 87.5 EUR
42394.06 42394.14
Titane ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titane
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Molecular Formula: Ti Physical Form: ≈0.11g/slug Density: 4.5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Indice Merck: 12,09610