Imprimer
Titane ≥99.99% (base métaux sauf Na, K), en grenailles
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39677.18 39677.30 39677.36
39677.18EA 233 EUR
39677.18 39677.30 39677.36
Titane ≥99.99% (base métaux sauf Na, K), en grenailles
Titane
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Indice Merck: 12,09610