Imprimer
Titane ≥99.95% (base métaux), éponge 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10583.18 10583.30 10583.A1 10583.A7
10583.18EA 66.6 EUR
10583.18 10583.30 10583.A1 10583.A7
Titane ≥99.95% (base métaux), éponge 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Titane
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 12,09610