Imprimer
Titane ≥99.7% (base métaux), en fils, Longueur: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10397.KJ 10397.KM
10397.KJEA 170 EUR
10397.KJ 10397.KM
Titane ≥99.7% (base métaux), en fils, Longueur: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titane
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈12.9g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Indice Merck: 12,09610