Imprimer
Titane ≥99.99% (base métaux), en fils, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10391.G1 10391.G5 10391.G9
10391.G1EA 106 EUR
10391.G1 10391.G5 10391.G9
Titane ≥99.99% (base métaux), en fils, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titane
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.06g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Indice Merck: 12,09610