Imprimer
Hafnium ≥99.6% (base traces métalliques, sauf Zr), en poudre -325 mesh (max. 2-3,5% Zr)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10201.06 10201.14 10201.22
10201.06EA 93.6 EUR
10201.06 10201.14 10201.22
Hafnium ≥99.6% (base traces métalliques, sauf Zr), en poudre -325 mesh (max. 2-3,5% Zr)
Hafnium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-58-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2545 MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Point d'ébullition: 5400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2224 °C
Densité: 13,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
UN: 2545
ADR: 4.2,II
Indice Merck: 12,04618