Imprimer
Hafnium ≥99.9% (base métaux sauf Zr), tiges (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44489.DJ 44489.DT
44489.DJEA 286 EUR
44489.DJ 44489.DT
Hafnium ≥99.9% (base métaux sauf Zr), tiges (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011032
Numéro CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4