Hafnium ≥99.5% (base métaux sauf Zr), en feuilles (Zr ∼ 3%), Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈3.3g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formule:
Hf Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011032 Numéro CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |